Learn More
Hamilton™ Gastight™ Saltline Spritzen der Serie 1000
Für Lösungen mit hoher Salzkonzentration
183.00 € - 236.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Produkttyp | Gastight Saltline-Spritze |
Anschlusstyp | Blasenfreier Prime (BFP) |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15192514
|
Hamilton™
208336 |
5 ml |
234.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15102524
|
Hamilton™
208337 |
10 ml |
236.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15182514
|
Hamilton™
208335 |
1 ml |
183.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Ausgestattet mit inaktivem, nicht korrosivem Kolben
- Ausgestattet mit einer widerstandsfähigen Kolbenspitze aus Polyethylen (UHMWPE) mit hohem Molekulargewicht
Anwendungen:
Für Life Science-Anwendungen mit Salzpuffern, Bergbauanwendungen mit Säuren oder Spurenmetallanalysen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Gastight Saltline-Spritze | |
Blasenfreier Prime (BFP) |