Learn More
BRAND™ BRANDplates™ immunoGrade™ Streifenplatten
Immunologische Oberflächen zur Immobilisierung von IgG
539.00 € - 749.00 €
Spezifikation
Format | Streifenplatte |
---|---|
Array | 1 x 8 |
Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
Farbe | Durchsichtig |
Anzahl Wells | 8 |
Produktcode | Marke | Gesamtvolumen (metrisch) Well | BreakApart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtvolumen (metrisch) Well | BreakApart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11663189
|
BRAND™
782306 |
350 μl | Ja |
749.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11653189
|
BRAND™
782305 |
360 μl | Nein |
539.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hohe Bindung und nicht steril
- Aus Polystyrol
- Transparent mit flachem Boden
- Mit und ohne Raster
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
- Modifikation durch physikalisch-chemisches Verfahren
Mit Raster: Einzelne Streifen können von der Platte entfernt und wieder eingesetzt werden. Die Streifen können in 8 einzelne Gefäße unterteilt und einzeln in die Rahmenplatte eingesetzt werden.
Ohne Raster: Einzelne Streifen können aus dem Rahmen entfernt und wieder eingesetzt werden, aber die Streifen sind nicht teilbar.
Anwendungen:
Für Festphasenimmunoassays, ELISA, RIA, FIA und andere Immuntests
Spezifikation
Streifenplatte | |
Hohe Bindungskapazität | |
8 | |
Immunologisch | |
100/Pckg. |
1 x 8 | |
Durchsichtig | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) |