Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Mikrotiterplattendeckel
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Plate Compatibility:
536-Well-Polystyrolplatte
96-Well-Platten mit transparentem Boden
96-Well-Platten mit transparentem Boden und 384-Well-Platten
96-Well-Standardplatte
Anzahl pro Packung:
50
100
Kondensationsringe:
Ja
Nein
Höhe (metrisch):
4.5 mm
5.5 mm
8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol
- Mit der abgeschnittenen Ecke wird die Ausrichtung des Deckels festgelegt
- Stapelbar
Deckel mit Kondensationsringen sind für 96-Well-Standardplatten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Wells | 384/1536 |
| Höhe (metrisch) | 5.5 mm |
| Kondensationsringe | Nein |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Verdunstungsbarriere | No |
| Produkttyp | Microplate Cover |
| Haftmittel | None |
| Mehr anzeigen |