Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ Streifenplatten
Artikelnummer. 11633189 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
350 μl
360 μl
BreakApart:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11633189
Marke: BRAND™ 782300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Streifenplatten mit unnbehandelter Oberfläche für maximale Rückgewinnung und minimale Kreuzkontamination
  • Mittlere Bindung und nicht steril
  • Transparent mit flachem Boden
  • Mit und ohne Raster
  • Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Mit Raster: Einzelne Streifen können von der Platte entfernt und wieder eingesetzt werden. Die Streifen können in 8 einzelne Gefäße unterteilt und einzeln in die Rahmenplatte eingesetzt werden.
Ohne Raster: Einzelne Streifen können aus dem Rahmen entfernt und wieder eingesetzt werden, aber die Streifen sind nicht teilbar.
Anwendungen:
Besonders geeignet für homogene Assays, Screening und Lagerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Alphanumeric
BreakApart Nein
Bindungseigenschaft Untreated
Zertifiziert Life Science Quality
Format Streifenplatte
Array 1 x 8
Autoklavierbar Not Autoclavable
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp Strip plates
Zur Verwendung mit (Geräte) Microplate readers
Material Polystyrene
Volumen (metrisch) Well 360 μL
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 360 μL
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 360 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Homogeneous assays, screenings, and storage
Enthält 96-well strip plate
Menge 100/Pckg.
RNase-frei Yes
Zielmolekül Immunoglobulin G (IgG)
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.