Learn More
Brady™ Klemmschutz für Trennschalter, 480/600 V
Artikelnummer. 11791346
Click to view available options
Menge:
6/Pckg.
Packungsgröße:
1 PK
Artikelnummer. 11791346
Marke: Brady™ 065966
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit einpoligen und internen mehrpoligen Leistungsschaltern
  • Aus robustem Polypropylen und schlagzäh modifiziertem Nylon
  • Für Verriegelungsbügel mit einem Durchmesser von bis zu 0.28 Zoll
  • Enthält Cceats für die Verwendung mit Leistungsschaltern mit langen, verschiebbaren Überwürfen
Spezifikation
Produkttyp Klemmschutz für Trennschalter
Farbe Rot
Material Nylon
Zertifizierung/Konformität UL 94 HB
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0.28 Zoll
Durchmesser (metrisch) Bügel 0,7 cm
Abmessungen (T x B x H) 2,175 x 1,588 x 3,253 in.
Höhe (metrisch) 40.30 mm
Enthält Leisten
Art der Abschaltung Aufspannen
Menge 6/Pckg.
Breite (metrisch) 40,30 mm