Learn More
Brady™ Blaue Sicherheitsschlösser mit verschiedenen Schlüsseln und 1.5 in.-Bügel
Sicherere Alternative zu Metallschlössern für Sperranwendungen
135.00 €
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitsschlösser mit verschiedenen Schlüsseln
Farbe Blau
Material Kunststoff
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0,25 in
Durchmesser (metrisch) Bügel 0,63 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11876043
Unterlagen ansehen
Brady™
051344
6/Packung
135.00 €
6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompakt, geringes Gewicht
  • Temperatur-, Chemikalien-, Korrosions- und manipulationsbeständig
  • Nicht leitfähig und nicht funkenschlagend
  • Isolierter Zylinder zum Schutz vor Stromstößen
  • Geripptes Design für einfaches Greifen und Handling
  • Sprachetiketten: Englisch, Französisch und Spanisch
  • Benutzerdefinierte Eingabe und Darstellung verfügbar
  • Lock-Gehäuse: 2 T x 3.8 B x 4.4 cm H (0.8 x 1.5 x 1.75 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitsschlösser mit verschiedenen Schlüsseln
Kunststoff
0,63 cm
Stahl
Blau
0,25 in
3 Etiketten/Schloss,1 englisches, 1 französisches und 1 spanisches Etikett
6
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Blaue Sicherheitsschlösser mit verschiedenen Schlüsseln und 1.5 in.-Bügel