Learn More
RETSCH Standard sieve stack for AS 450 ASTM E11 450mmø
Marke:  RETSCH 60.169.000999
4200.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11994392
  • 4595.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
ASTM E 11
Schüttler AS 450 Steuerung
100mm
450mm
Set of 7 (5 Mesh, 10 Mesh, 18 Mesh, 35 Mesh, 60 Mesh, 120 Mesh, 230 Mesh)
Analysesieb
Edelstahl
Konformitätszertifikat, 7 Testsiebe (230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh) und Auffangwanne
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Edelstahl
Name des Produkts
RETSCH Standard sieve stack for AS 450 ASTM E11 450mmø > Porengröße:230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 5 Mesh