Learn More
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 16378387 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige, Cremefarben
Grau, Rot
Dicke (metrisch):
1,6 mm
2,5 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16378387
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
  • Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Septa
Farbe Grau, Rot
Außendurchmesser (metrisch) 43,2 mm
Material Butyl, PTFE
Menge 500
Dicke (metrisch) 1,6 mm