Learn More
Agilent BioTek 405 Touch Mikrotiterplatten-Washer
Konfiguration mit zahlreichen Optionen für unzählige Assay-Anforderungen
N.V.
Specifications
Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
---|---|
Anschlüsse | USB (2) |
Flaschen | Wahlweise (4 oder 10 l) |
Dispensiervolumen | 25 bis 3000 μl/Well (192-poliger Verteiler); 50 bis 3.000 μl/Well (96-poliger Verteiler) |
Plattentyp | Platten mit 96 und 384 Vertiefungen, Low Profile und Standard, fester Boden und Filterboden (Option) |
Product Code | Brand | Modell | Enthält | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modell | Enthält | Price | Quantity & Availability | ||||
17237879
![]() |
Agilent BioTek
405TSR-SN |
405TSR. | 96-Well-Mikrotiterplattenwäsche |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17247879
![]() |
Agilent BioTek
405TSRS-SN |
405TSRS. | 96-well microplate washing, Ultrasonic Advantage |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17267879
![]() |
Agilent BioTek
405TSRV-SN |
405TSRV. | Automatische interne 4-Puffer-Umschaltung; 96-Well-Mikrotiterplattenwäsche |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17277879
![]() |
Agilent BioTek
405TSRVS-SN |
405TSRVS. | Automatische interne 4-Pufferumschaltung; Ultraschallvorteil; 96-Well-Mikrotiterplattenwäsche |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17297879
![]() |
Agilent BioTek
405TSU-SN |
405TSU. | Optimierte Zellwäsche; 96-/384-Well-Mikrotiterplattenwäsche |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17207889
![]() |
Agilent BioTek
405TSUS-SN |
405TSUS. | Optimierte Zellwäsche; Ultraschallvorteil; Waschen von 96-/384-Well-Mikrotiterplatten |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17227889
![]() |
Agilent BioTek
405TSUV-SN |
405TSUV. | Automatische interne 4-Pufferumschaltung; 96-/384-Well-Mikrotiterplattenwäsche |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17237889
![]() |
Agilent BioTek
405TSUVS-SN |
405TSUVS. | Automatische interne 4-Pufferumschaltung; Ultraschallvorteil; Optimierte Zellwäsche; 96-/384-Well-Mikrotiterplattenwäsche |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17257879
![]() |
Agilent BioTek
405TSRSQ-SN |
405TSRSQ. | Ultraschallvorteil; 96-Well-Mikrotiterplattenwäsche; Verify-Technologie |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17287879
![]() |
Agilent BioTek
405TSRVSQ-SN |
405TSRVSQ. | Automatische interne 4-Pufferumschaltung; Ultraschallvorteil; Waschen von 96-Well-Mikrotiterplatten; Verify-Technologie |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17217889
![]() |
Agilent BioTek
405TSUSQ-SN |
405TSUSQ. | Optimierte Zellreinigung, Ultraschallvorteil, 96-/384-Well-Mikrotiterplattenwäsche, Verify-Technologie |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17247889
![]() |
Agilent BioTek
405TSUVSQ-SN |
405TSUVSQ. | Automatische interne 4-Pufferumschaltung; Ultraschallvorteil; Optimierte Zellwäsche; 96-/384-Well-Mikrotiterplattenwäsche; Verify-Technologie |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
Das 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät verfügt über eine hochmoderne, hochauflösende Touchscreen-Anwenderoberfläche mit LED-Beleuchtung zur intuitiven und flexiblen Gerätesteuerung von 96- und 384-Well Mikrotiterplatten-Waschgeräten. Ein grafisches 5.7 Zoll-Farbdisplay führt den Anwender per Fingerberührung nahtlos durch Menüs für Protokollentwicklung, Gerätewartung und den täglichen Gebrauch. Zwei USB-Anschlüsse ermöglichen bequemen Datentransfer, Speicherung und Bedienung. Für Anwender, die Computersteuerung bevorzugen oder Konformität gemäß 21 CFR Part 11 benötigen, kann 405 Touch mithilfe der optionalen Steuerungssoftware zur Handhabung von Flüssigkeiten gesteuert werden.
Das 405 Touch-Gerät ist in verschiedenen Konfigurationen für eine Vielzahl von Arbeitsablauf-Anforderungen verfügbar und verfügt über sämtliche Funktionen von Agilent BioTek Waschern, inklusive Dual-Action Waschkamm, optimiertes Waschen von Zellen und integrierte Ultraschall-Reinigung.
- 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten
- Widerstandsfähiges Touchscreen-Display
- Unterstützt alle Handschuh-Oberflächen
- Kompatibel mit unterschiedlichsten Luftfeuchtigkeitsbedingungen
- Mit Zeigegeräten steuerbar
- Umweltfreundliche Technologie mit geringem Energieverbrauch
- Kontextsensitives Hilfesystem mit Waschempfehlungen und -Diagrammen
- Anleitungsvideos
- Schnellmenü zum Vorbereiten, Waschen und zur Wartung
- Vordefinierte Beispielverfahren für einfache Bedienung
- Optionale Maussteuerung
- Automatische interne 4-Pufferumschaltung
- Schnell wechselbare Waschkamm-Varianten
- Patentierter Dual-Action-Waschkamm
- Extrem niedrige Drehzahlen sorgen für schonende Verteilung zum unterbrechungsfreien Waschen von Zellen
- Zum Patent angemeldet: Ultrasonic Advantage
- Einfache Wartung durch verschiedene auswählbare und vorprogrammierte Verfahren für störungsfreien Betrieb
- Mehrere Diagnosesensoren bieten vollständigen Schutz während des unbeaufsichtigten Betriebs
- BioStack Mikrotiterplatten-Stacker mit Automatisierung für unbeaufsichtigtes Bearbeiten von bis zu 50 ANSI/SBS-Standard-Höhenplatten
- Alle Waschgeräte vakuumfiltrationsbereit (Zubehör-Filtrationsmodule separat erhältlich)
- Alle Waschgeräte bereit für biomagnetische Separation (Zubehör-Magneten separat erhältlich)
ELISA, MSD-Assays, HCS-Immunzytochemie, FLIPR-Ca2+-Flux, Zellbasierte Assays, Verarbeitung von magnetischen und Polystyrolkügelchen (Genexpressions-Assays, Zytokin-Assays), ELISPOT-Assays
Specifications
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Wahlweise (4 oder 10 l) | |
Platten mit 96 und 384 Vertiefungen, Low Profile und Standard, fester Boden und Filterboden (Option) | |
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min. | |
Mit interner Pufferumschaltung - 16,5 kg; ohne - 13,5 kg | |
25 bis 3.000 μl/Well | |
Eingebaute Direktverdrängungspumpe | |
14 in. | |
10 in. | |
17 in. | |
Hochauflösender LED-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung | |
100/240 V |
USB (2) | |
25 bis 3000 μl/Well (192-poliger Verteiler); 50 bis 3.000 μl/Well (96-poliger Verteiler) | |
≤ 2 μl/Well | |
Mikrotiterplatten-Waschgerät | |
1 bis 250 | |
LED | |
50/60 Hz | |
35,6 cm | |
25,4 cm | |
43,2 cm | |
Mit interner Pufferumschaltung - 36 lb.; ohne - 30 lb. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.