Learn More
Agilent BioTek 405 Touch Mikrotiterplatten-Washer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17287879 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
405TSR.
405TSRS.
405TSRSQ.
405TSRV.
405TSRVS.
405TSRVSQ.
405TSU.
405TSUS.
405TSUSQ.
405TSUV.
405TSUVS.
405TSUVSQ.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17287879
Marke: Agilent BioTek 405TSRVSQSN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Konfiguration mit zahlreichen Optionen für unzählige Assay-Anforderungen
Das BioTek 405 TS Waschgerät hat einen ausgezeichneten Ruf in der Life-Science-Forschung für hervorragende Ergebnisse in vielen Anwendungen. Das 405 TS verfügt über eine einzigartige Reihe von Funktionen, die zum effizienten Waschen von zellbasierten Assays, Assays auf Mikrosphärenbasis und ELISA-Anwendungen entwickelt wurden. Die Programmierung und Bedienung über die Touchscreen-Oberfläche ist intuitiv und einfach
Die patentierte Verifon-Technologie überprüft vor einem Waschzyklus automatisch auf Verstopfungen der Verteilerröhrchen und Ultrasonic Advantage reinigt alle verstopften Verteilerröhrchen automatisch. Diese Funktionen sparen Zeit, vermeiden Frustration und stellen erfolgreiche Ergebnisse sicher.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assays ELISA, zellbasierte Assays (modellabhängig), magnetische und Polystyrol-Beads, Multiplex-Assays, Bead-basierte ELISAs, Filtration-zu-Abfallprozessen
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Anschlüsse USB (2)
Flaschen Wahlweise (4 oder 10 l)
Präzision < 3 % CV: 300 μl/Well (96-Well Waschen); < 4 % CV: 80 μl/Well (384-Well Waschen)
Dispensiervolumen 25 bis 3000 μl/Well (192-poliger Verteiler); 50 bis 3.000 μl/Well (96-poliger Verteiler)
Plattentyp Platten mit 96 und 384 Vertiefungen, Low Profile und Standard, fester Boden und Filterboden (Option)
Restvolumen ≤ 2 μl/Well
Waschgeschwindigkeit 96-Wells: 300 μl/Well, 3 Zyklen: < 30 s; 384-Wells: 100 μl/Well, 3 Zyklen: < 80 s; 384-Wells: 400 μl/Well, 1 Zyklus: < 20 s
Einweichzeit Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min.
Typ Mikrotiterplatten-Waschgerät
Gewicht (metrisch) Mit interner Pufferumschaltung - 16,5 kg; ohne - 13,5 kg
Waschzyklen 1 bis 250
Waschvolumen 25 bis 3.000 μl/Well
Display LED
Flussrate Hoher bis niedriger Durchfluss; Optimierte Raten für Zellassays
Art der Flüssigkeitszuführung Eingebaute Direktverdrängungspumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA-, MSD-Assays, HCS-Immunzytochemie, FLIPR Ca2+ Flux, zellbasierte Assays, Magnetische und Polystyrol-Bead-Verarbeitung (Genexpressions-Assays, Zytokin-Assays), ELISPOT-Assays
Frequenz 50/60 Hz
Modell 405TSRVSQ.
Enthält Automatische interne 4-Pufferumschaltung; Ultraschallvorteil; Waschen von 96-Well-Mikrotiterplatten; Verify-Technologie
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 35,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 25,4 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 17 in.
Tiefe (metrisch) 43,2 cm
Automatisierungsschnittstelle Hochauflösender LED-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung
Gewicht (angloamerikanisch) Mit interner Pufferumschaltung - 36 lb.; ohne - 30 lb.
Spannung 100/240 V