Learn More
Agilent BioTek 405 Touch Mikrotiterplatten-Washer
Konfiguration mit zahlreichen Optionen für unzählige Assay-Anforderungen
Marke: Agilent BioTek 405TSUS-SN
Beschreibung
Das BioTek 405 TS Waschgerät hat einen ausgezeichneten Ruf in der Life-Science-Forschung für hervorragende Ergebnisse in vielen Anwendungen. Das 405 TS verfügt über eine einzigartige Reihe von Funktionen, die zum effizienten Waschen von zellbasierten Assays, Assays auf Mikrosphärenbasis und ELISA-Anwendungen entwickelt wurden. Die Programmierung und Bedienung über die Touchscreen-Oberfläche ist intuitiv und einfach
Die patentierte Verifon-Technologie überprüft vor einem Waschzyklus automatisch auf Verstopfungen der Verteilerröhrchen und Ultrasonic Advantage reinigt alle verstopften Verteilerröhrchen automatisch. Diese Funktionen sparen Zeit, vermeiden Frustration und stellen erfolgreiche Ergebnisse sicher.
Spezifikation
ELISA, zellbasierte Assays (modellabhängig), magnetische und Polystyrol-Beads, Multiplex-Assays, Bead-basierte ELISAs, Filtration-zu-Abfallprozessen | |
USB (2) | |
< 3 % CV: 300 μl/Well (96-Well Waschen); < 4 % CV: 80 μl/Well (384-Well Waschen) | |
Platten mit 96 und 384 Vertiefungen, Low Profile und Standard, fester Boden und Filterboden (Option) | |
96-Wells: 300 μl/Well, 3 Zyklen: < 30 s; 384-Wells: 100 μl/Well, 3 Zyklen: < 80 s; 384-Wells: 400 μl/Well, 1 Zyklus: < 20 s | |
Mikrotiterplatten-Waschgerät | |
1 bis 250 | |
LED | |
Eingebaute Direktverdrängungspumpe | |
50/60 Hz | |
Optimierte Zellwäsche; Ultraschallvorteil; Waschen von 96-/384-Well-Mikrotiterplatten | |
35,6 cm | |
25,4 cm | |
43,2 cm | |
Mit interner Pufferumschaltung - 36 lb.; ohne - 30 lb. |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Wahlweise (4 oder 10 l) | |
25 bis 3000 μl/Well (192-poliger Verteiler); 50 bis 3.000 μl/Well (96-poliger Verteiler) | |
≤ 2 μl/Well | |
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min. | |
Mit interner Pufferumschaltung - 16,5 kg; ohne - 13,5 kg | |
25 bis 3.000 μl/Well | |
Hoher bis niedriger Durchfluss; Optimierte Raten für Zellassays | |
ELISA-, MSD-Assays, HCS-Immunzytochemie, FLIPR Ca2+ Flux, zellbasierte Assays, Magnetische und Polystyrol-Bead-Verarbeitung (Genexpressions-Assays, Zytokin-Assays), ELISPOT-Assays | |
405TSUS. | |
14 in. | |
10 in. | |
17 in. | |
Hochauflösender LED-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung | |
100/240 V |