Learn More
Agilent BioTek 405 LS Waschgerät für Mikrotiterplatten mit Verify Technologie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17257869 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
405LSHT.
405LSHTV.
405LSR.
405LSRS.
405LSRSQ.
405LSRV.
405LSRVS.
405LSRVSQ.
405LSU.
405LSUS.
405LSUSQ.
405LSUV.
405LSUVS.
405LSUVSQ.
Enthält:
96-/384-Well-Mikrotiterplattenwäsche
96-Well-Mikrotiterplattenwäsche
Automatische interne 4-Puffer-Umschaltung; 96-Well-Mikrotiterplattenwäsche
Automatische interne 4-Puffer-Umschaltung; Ultraschallvorteil; 96-/384-Well-Mikrotiterplattenwäsche
Automatische interne 4-Puffer-Umschaltung; schnellere 384-Well-Mikrotiterplattenwäsche
Automatische interne 4-Pufferumschaltung; 96-/384-Well-Mikrotiterplattenwäsche
Automatische interne 4-Pufferumschaltung; Ultraschallvorteil; 96-Well-Mikrotiterplattenwäsche
Automatische interne 4-Pufferumschaltung; Ultraschallvorteil; Waschen von 96-/384-Well-Mikrotiterplatten; Verify-Technologie
Automatische interne 4-Pufferumschaltung; Ultraschallvorteil; Waschen von 96-Well-Mikrotiterplatten; Verify-Technologie
Ultraschallvorteil; 96-/384-Well-Mikrotiterplattenwäsche; Verify-Technologie
Ultraschallvorteil; 96-Well-Mikrotiterplattenwäsche; Verify-Technologie
Ultraschallvorteil; Schnelleres Waschen von 384-Well-Mikrotiterplatten
Ultrasonic Advantage; 96-/384-Well-Mikrotiterplattenwäsche
Ultrasonic Advantage; 96-Well-Mikrotiterplattenreinigung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17257869
Marke: Agilent BioTek 405LSUSN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Benötigt
Erforderlich für den Betrieb: BT1170530, vollständiges Dispensier-/Abfallsystem, 4 Liter-Flaschen. Separat zu bestellen.
Automatisiert Liquid-Handling-Funktionen für viele Anwendungen und ist ideal für die Integration in automatisierte Systeme, die mit LHC-Software gesteuert werden
Das BioTek 405 LS Waschgerät genießt einen guten Ruf als preiswertes Plattenwaschgerät, das hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit bietet. Waschprotokolle reichen von sanftem Zellwaschen bis hin zu kräftigen ELISA-Abläufen. Der 405 LS verfügt über eine einfache Benutzeroberfläche für die Erstellung und Ausführung von Wasch-, Abgabe-, Aspirations- und Wartungsprotokollen innerhalb der umfangreichen integrierten Software
Zur Verwendung unter Computerkontrolle ist die Agilent BioTek LHC-Software, die mit dem 405 LS verwendet wird, in Standard- und 21 CFR Part 11-konformen Versionen erhältlich. Der optionale Agilent BioTek BioStack ist für die unbeaufsichtigte Automatisierung von bis zu 50 Mikrotiterplatten erhältlich.
Bestellinformation
Erforderlich für den Betrieb: BT1170530, vollständiges Dispensier-/Abfallsystem, 4 l-Flaschen. Separat zu bestellen.
Zertifizierungen
CE-Zeichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Flaschen Wahlweise (4 oder 10 l)
Präzision < 3 % CV: 300 μl/Well (96-Well Waschen); < 4 % CV: 80 μl/Well (384-Well Waschen)
Dispensiervolumen 25 bis 3.000 μl/Well
Plattentyp 96- und 384-Well-Platten, niedriges Profil und Standard, feste Platten und Filterboden (Filterporengrößen 0,45 bis 1,2 μm)
Restvolumen <2 μl/Well (96- & und 384-Well-Platten); 96-Röhrchen-Verteiler für 96 Wells; 192-Röhrchen für 384 Wells
Waschgeschwindigkeit 96-Wells: 300 μl/Well, 3 Zyklen: < 30 s; 384-Wells: 100 μl/Well, 3 Zyklen: < 80 s; 384-Wells: 400 μl/Well, 1 Zyklus: < 20 s
Einweichzeit Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min.
Typ Mikrotiterplatten-Waschgerät
Gewicht (metrisch) Mit interner Pufferumschaltung - 16,5 kg; ohne - 13,5 kg
Waschzyklen 1 bis 250
Flussrate Hoher bis niedriger Durchfluss; Optimierte Raten für Zellassays
Zur Verwendung mit (Anwendung) 96/384-well Plate Washing
Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 %, nicht kondensierend
Frequenz 50/60 Hz
Modell 405LSU.
Schritten 1 μl
Enthält 96-/384-Well-Mikrotiterplattenwäsche
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 35,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 25,4 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 17 in.
Tiefe (metrisch) 43,2 cm
Gewicht (angloamerikanisch) Mit interner Pufferumschaltung - 36 lb.; ohne - 30 lb.
Spannung 100/240 V