Learn More
Thermo Scientific™ Gleichgroße Partikel der Serie 4000
Artikelnummer. 11879752 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,0 μm
1,1 μm
1,3 μm
1,6 μm
1,8 μm
2 μm
2,5 μm
3 μm
4 μm
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
9 μm
10 μm
12 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
110 μm
140 μm
160 μm
200 μm
240 μm
280 μm
300 μm
400 μm
500 μm
550 μm
650 μm
750 μm
1000 μm
Packungsgröße:
1 Gramm
15 Milliliter
Artikelnummer. 11879752
Marke: Thermo Scientific™ 4206A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gleichgroße Partikel minimieren die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte.
Thermo Scientific™ gleichgroße Partikel der Serie 4000 minimieren die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte und eignen sich ausgezeichnet für Anwendungen, bei denen ein NIST™ rückverfolgbarer Größenstandard mit einer sehr geringen Standardabweichung benötigt wird.
Eigenschaften:
  • Anstelle unregelmäßig geformter Partikel werden Partikelsphären verwendet.
  • Die mittleren Durchmesser wurden mit auf NIST™-rückführbaren Mikroskopie-Methoden von Thermo Fisher Scientific™ kalibriert.
  • Größenverteilung und Gleichförmigkeit werden anhand elektrischer Widerstandsanalyse oder optischer Mikroskopie gemessen.
  • Partikel der Serie 4000 von 1 bis 160 μm werden aus Polystyrol (PS) hergestellt
  • Partikel der Serie 4000 von 200 bis 1.000 μm werden aus mit Divinylbenzol quervernetztem Polystyrol (PSDVB) hergestellt.
Bestellinformationen:
Produkte von 1 bis 160 μm werden abgepackt als wässrige Suspensionen in 15 ml-Fläschchen mit Tropfspitze bei einer optimalen Konzentration für Dispersion, Handhabung und Verdünnung. Durchmesser von 200 μm und darüber hinaus werden als trockene Partikel abgepackt. Die Packungen sind nach Chargen nummeriert, was nach dem Kauf ausgezeichneten technischen Service und Support gewährleistet.
Thermo Fisher Scientific™ besitzt eigene Konstruktions-, Produktions- und Messtechnikeinrichtungen, um seine Qualitätssicherung und Reaktivität auf Kundenwünsche zu optimieren. Zusätzlich zu dieser Reihe von Polymer-Größenstandards bieten wir auch Kalibrierungsstandards in Silika und Glasmaterialien. Informationen zu spezifischen Anwendungen oder anderen Produktanforderungen, die hier nicht aufgelistet sind, erhalten Sie bei unserem Technischen Kundendienst.
Im Lieferumfang enthalten:
Kalibrierungs- und Rückverfolgbarkeitszertifikat gemäß NIST, einschließlich Beschreibung der Kalibrierungsmethode und ihrer Messunsicherheit; Tabelle chemischer und physikalischer Eigenschaften; Materialsicherheitsdatenblatt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Zertifizierung/Konformität Jedem Standardpaket liegt ein Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST bei, das eine Beschreibung der Kalibriermethode und der damit verbundenen Ungenauigkeit sowie eine Tabelle mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften enthält.
Konzentration 1,00% Feststoffe
Inhalt und Lagerung In einem dicht geschlossenen Behälter bei 4 bis 30 °C aufbewahren. Flasche aufrecht lagern und dicht verschlossen halten. Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Polymerpartikel in Wasser
Beschreibung NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit geringer Standardabweichung
Material Polystyrol
Produkttyp Partikel in Standardgrößen
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen s = 0,06 um 1,0 % CV
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 6 μm