Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, mit Quadratlochblech, ISO-Zertifikat
Marke:  RETSCH 60.154.007100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10434762
  • 446.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
7,10mm
ISO 3310/2
65mm
400mm