Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, mit Quadratlochblech, ISO-Zertifikat
Marke: RETSCH 60.154.010000
407.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
10mm | |
ISO 3310/2 | |
65mm | |
400mm | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, mit Quadratlochblech, ISO-Zertifikat > Porengröße:10mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur