Learn More
RETSCH Analysensieb-Set aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ASTM-Zertifikat
Artikelnummer. p-8003371 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 5 Mesh, 5/16 in., 5/8 in., 1,1/4 in.
35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 4 Mesh, 3/8 in., 3/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11904402
Marke: RETSCH 60.167.000999
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 4 Mesh, 3/8 in., 3/4 in.
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 450
Höhe (metrisch) 65mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 400mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl