Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ISO-Zertifikat
Marke:  RETSCH 60.166.000040
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10721613
  • 518.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
65mm
400mm
Edelstahl
40 μm
ISO 3310/1
Schüttler AS 450
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen