Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Millimeterbereich
Marke: RETSCH 60.167.075000
485.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
65mm | |
400mm | |
Edelstahl |
75mm | |
ASTM E 11 | |
Schüttler AS 450 | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |