Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Millimeterbereich
Marke:  RETSCH 60.167.053000
485.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10730283
  • 533.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
65mm
400mm
Edelstahl
53mm
ASTM E 11
Schüttler AS 450
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen