Learn More
Thermo Scientific™ 4 x 180 ml Ausschwingrotor
Artikelnummer. 10669572 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 180 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10669572
Marke: Thermo Scientific™ 75003047
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ 4 x 180 ml Ausschwingrotor mit Sorvall™ Stratos™ Rotoren und Adaptern.
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ 4 x 180 ml Ausschwingrotor mit Sorvall™ Stratos™ Rotoren und Adaptern.
  • Kapazität: 4 × 180 ml (0,72 l)
  • Für 120 V: Max. Drehzahl/RZB: 4.500 U/min/3940 × g
  • Für 208 V: Max. Drehzahl/RZB: 5.000 U/min/4863 × g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 4 x 180 ml Ausschwingrotor
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 4 x 180 ml
Max. RZB 3.940 x g (bei 208 V 4.863 x g)
Max. Geschwindigkeit 4.500 U/min (Modell für 208 V 5.000 U/min)
Radius (metrisch) 17,4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Stratos und Stratos Biofuge