Learn More
Thermo Scientific™ 4 x 100 ml Ausschwingrotor
Kombinieren Sie den Thermo Scientific™ 4 x 100 ml Ausschwingrotor für zusätzlichen Schutz mit einem optionalen aerosoldichten Verschluss.
Marke:  Thermo Scientific™ 75007591
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.23140kg
Artikelnummer. 10751401
  • 860.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Kombinieren Sie den Thermo Scientific™ 4 x 100 ml Ausschwingrotor für zusätzlichen Schutz mit einem optionalen aerosoldichten Verschluss.
Spezifikationen
  • Flexible Kapazität mit Adaptern: 1,5 bis 100 ml
  • Fassungsvermögen: 4 x 100 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 4.000 U/min/2.590 x g
Bestellinformationen:
Rundbecher (75007555), Röhrchenadapter und der aerosoldichte Verschluss müssen separat bestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Primo™/Primo R
Spezifikation
Spezifikation
4 x 100 ml Ausschwingrotor
4 x 100 ml
4.000 U/min
100 mm
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Primo und Primo
Ja
Ausschwingrotor
2.590 × g
14,5 cm
44 mm
Von HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.