Learn More
Masterflex™ 4-Wege-Hahn
Artikelnummer. 11762673
Click to view available options
Connectors:
Luer-Lock, männlich
Luer-Slip, männlich
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11762673
Marke: Masterflex™ 3060003
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Absperrhähne eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Cole-Parmer™ Absperrhähne mit 4-Wege-Bohrung verfügen über einen Körper aus PC und einen Schaft aus HDPE.
Diese Absperrhähne eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-Parmer™ Absperrhähne mit 4-Wege-Bohrung verfügen über einen Körper aus PC und einen Schaft aus HDPE.
  • Vierwegehahn
  • Auswahl zwischen Absperrhähne mit einem männlichen Luer-Lock oder einem männlichen Luer-Slip
  • Der Griff am Vierwegehahn ist um 360° drehbar
Achtung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder bestimmt und sollte dafür nicht verwendet werden.
Spezifikation
Typ Sperrhahn
Material Polycarbonat und HDPE, HDPE
Plug Material Polycarbonat und HDPE
Outlet Port Männlicher Luer-Lock-Stecker oder männlicher Luer-Slip-Stecker
Connectors Luer-Slip, männlich