Learn More
4-(Trifluoromethyl)Pyridin-3-Carbothioamid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10029591
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 158063-54-8
Summenformel C7H5F3N2S
Molekulargewicht (g/mol) 206.186
MDL-Nummer MFCD00205806
InChI-Schlüssel HOPAEPDXFOSQMZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777771
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)pyridin-3-carbothioamid
SMILES C1=CN=CC(=C1C(F)(F)F)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbothioamide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbothioamide, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl nicotinthioamide, 4-trifluoromethyl pyridine-3-thiocarboxamide, maybridge4_004528, 3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-thionicotinamide, 4-trifluoromethylpyridine-3-thiocarboxamide, 3-pyridinecarbothioamide,4-trifluoromethyl, amino 4-trifluoromethyl 3-pyridyl methane-1-thione
Formelmasse 206.19
Reinheit (%) 95%