Learn More
4-(Trifluormethyl)benzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide |
Schmelzpunkt | 117°C to 121°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1968848 |
Formelmasse | 204.15 |
Reinheit (%) | 98% |