Learn More
4-(Trifluormethyl)-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10785622
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS 1000339-98-9
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C8H5F3N2
MDL-Nummer MFCD09263211
Menge 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-indazole, indazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1 2 h-indazole
InChI-Schlüssel KCWIWQGNCLKDJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=C2C=NNC2=CC=C1
IUPAC-Name 4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Molekulargewicht (g/mol) 186.14
PubChem CID 24729335
Formelmasse 186.14