Learn More
4-(thien-2-ylmethyl)benzoesäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10706925
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 1002727-90-3
Summenformel C12H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.27
InChI-Schlüssel OAIBKSRZDOMJKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl benzoic acid, 4-2-thienylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 20038987
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(thien-2-ylmethyl)benzoic acid
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 218.27
Reinheit (%) 97%