Learn More
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452864
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 884507-34-0
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.241
MDL-Nummer MFCD09025875
InChI-Schlüssel ITXQSYHCKPGZLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzonitrile, 4-oxan-4-yloxy benzonitrile, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzonitrile, 4-oxan-4-yl oxy benzonitrile, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 24229527
IUPAC-Name 4-(Oxan-4-yloxy)Benzonitril
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 97%