Learn More
4-tert-Butyl-2,6-Dinitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15448889
4-tert-Butyl-2,6-Dinitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448889
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15448889
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08670.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4097-49-8
Summenformel C10H12N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 240.22
MDL-Nummer MFCD00051969
InChI-Schlüssel NJBDTWSOYUZQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-tert-butylphenol, unii-m5s512rl03, phenol, 4-1,1-dimethylethyl-2,6-dinitro, 2,6-dinitro-p-tert-butyl phenol, phenol, 4-tert-butyl-2,6-dinitro, acmc-1am7s, 2,6-dinitro-4-t-butylphenol, 4-t-butyl-2,6-dinitrophenol
PubChem CID 20042
IUPAC-Name 4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol
Schmelzpunkt 93°C to 95°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1986466
Formelmasse 240.22
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG20Q22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL08670.06,L08670.14
ChargennummerS04F087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL08670.06,L08670.14
Name des Produkts
4-tert-Butyl-2,6-Dinitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >