Learn More
4-Pyridinacetonitrilhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416117
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92333-25-0
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD00012825
InChI-Schlüssel BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridylacetonitrile hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridyl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridylacetonitrile hcl, 4-pyridineacetonitrile hydrochloride, pyridine-4-acetonitrile hydrochloride, 4-pyridineacetonitrile, monohydrochloride, 4-pyridineacetonitrilehcl, 4-cyanomethylpyridine hydrochloride, 4-pyridylaceto-nitrile hydrochloride
PubChem CID 12396608
SMILES N#CCC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridineacetonitrile hydrochloride
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-ylacetonitril;Hydrochlorid
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%