Learn More
[4-(Pyrid-2-yloxy)phenyl]Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10539223
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 194017-70-4
Summenformel C12H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.23
MDL-Nummer MFCD08690278
InChI-Schlüssel ZDTXOQRCIVCMLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrid-2-yloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yloxy phenyl methanol, 4-2-pyridyloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl, 2-4-hydroxymethylphenoxy pyridine, 4-2-pyridyloxy phenyl methan-1-ol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl methanol
PubChem CID 17859715
SMILES OCC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(Pyrid-2-yloxy)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name (4-Pyridin-2-yloxyphenyl)Methanol
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 97%