Learn More
Gilac™ 4 Pivoting Wheel Dolly
4 Pivoting Wheel Dolly benefits from excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 4 ball bearing mounted drive wheels.
88.65 € - 229.00 €
Spezifikation
Typ | Dolly |
---|---|
Aufnahmevermögen | Containers and Crates |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 551 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 250 kg |
Material | ABS-Kunststoff, verchromter Stahl |
Produktcode | Marke | Enthält | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17908511
|
Gilac™
G170114 |
Steel Wheel Housing | Yellow |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17908401
|
Gilac™
G170141 |
Steel Wheel Housing | Black |
88.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17908791
|
Gilac™
G170128 |
Steel Wheel Housing | Blue |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17988391
|
Gilac™
G170144 |
Steel Wheel Housing, 2 Brakes | Black |
153.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17968491
|
Gilac™
G170143 |
Stainless Steel Wheel Housing | Black |
229.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Universal dolly on wheels.
- Excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 4 ball bearing mounted drive wheels.
- 250 kg load capacity.
- Outstanding quality, outclassing usual industry standards.
- ABS injected base with solid frame guaranteeing unrivalled durability.
- 100 mm diameter black PP wheels.
- GILAC removable pulling bar available (as an option).
- Compatible with all GILAC 600 x 400 and 400 x 300 mm containers and crates.
- Dolly also available in black ABS-PC (G170144).
- Stainless steel clevis recommended in humid environments (no damage to the bearings even in the presence of water).
Spezifikation
Dolly | |
551 lb. | |
ABS-Kunststoff, verchromter Stahl |
Containers and Crates | |
250 kg | |
100 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ 4 Pivoting Wheel Dolly