Learn More
4-Picolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Picoline |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 2.4°C |
Farbe | Gelb |
Dichte | 0.9500g/mL |
Siedepunkt | 145°C |
Flammpunkt | 39°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |