Learn More
Alfa Aesar™ 4-Phenylsemicarbazid, 98+%
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Specifications
Chemischer Name oder Material | 4-Phenylsemicarbazide |
Schmelzpunkt | 123°C to 125°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 511107 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Merck Index | 14,7312 |
Formelmasse | 151.17 |
Reinheit (%) | ≥98% |