Learn More
4-Phenylcinnaminsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Beschreibung
4-Phenylcinnamic acid is used as pharmaceutical intermediates and for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenylcinnaminsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
4-Phenylcinnaminsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Phenylcinnamic acid |
Schmelzpunkt | 224°C to 228°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1955124 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 224.27 |
Reinheit (%) | 98% |