Learn More
Globe Scientific 4 oz. Specimen Containers
With EZ-Turn quarter turning screw cap designed to assist in prevention of carpal tunnel syndrome
132.00 €
Spezifikation
Graduated Yes
Verschlusstyp Screw Cap
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
11592405
Unterlagen ansehen
Globe Scientific
86775
Green Sterile
132.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylene containers with polyethylene caps
  • Used for collecting urine sample
  • Graduated to 100mL with frosted writing area
  • Comes with trilingual patient ID label
  • Some units are sterile
Spezifikation
Spezifikation
Yes
Screw Cap