Learn More
4-Oxo-4-(2-thienyl)butanonsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 184.21 |
Reinheit (%) | 97% |