Learn More
4-Octen-4-Ylboronsäure-Pinacolester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11365535
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177949-95-0
Summenformel C14H27BO2
Molekulargewicht (g/mol) 238.178
MDL-Nummer MFCD03788750
InChI-Schlüssel MVGKIRIFMYLBJA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71433658
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-oct-4-en-4-yl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(=CCCC)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Octen-4-ylboronic acid pinacol ester
Brechungsindex 1.448
Menge 250 mg
Beilstein 9128681
Formelmasse 238.18
Reinheit (%) 98%