Learn More
4-Nitrophenyloxaminsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11310004
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-94-6
Summenformel C8H6N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 210.15
MDL-Nummer MFCD00014709
InChI-Schlüssel ZEJKSYPGUAUQKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyloxamic acid, oxalyl-p-nitroaniline, n-4-nitrophenyl oxamic acid, 4'-nitrooxanilic acid, 2-4-nitrophenyl amino-2-oxoacetic acid, acetic acid, 4-nitrophenyl amino oxo, oxanilic acid, 4'-nitro, 4-nitrophenyl amino oxoacetic acid, 2-4-nitroanilino-2-oxoacetic acid, kyselina n-4-nitrofenyl oxamova czech
PubChem CID 7686
IUPAC-Name [(4-nitrophenyl)carbamoyl]formic acid
SMILES OC(=O)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyloxamic acid
Schmelzpunkt 205°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2809447
Formelmasse 210.15
Reinheit (%) 98%