Learn More
4-Nitrophenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and also used for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt zur Verwendung in der organischen Synthese und auch für die Medizin.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt zur Verwendung in der organischen Synthese und auch für die Medizin.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenylacetic acid |
Schmelzpunkt | 152°C to 156°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1911801 |
Merck Index | 14,6622 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 181.15 |
Reinheit (%) | 98% |