Learn More
4-Nitrophenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482628
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and also used for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt zur Verwendung in der organischen Synthese und auch für die Medizin.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-03-0
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00007383
InChI-Schlüssel YBADLXQNJCMBKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetic acid, 2-4-nitrophenyl acetic acid, p-nitrophenylacetic acid, 4-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-nitro, 2-p-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrophenylacetate, 4-nitrophenylaceticacid, acetic acid, p-nitrophenyl
PubChem CID 4661
ChEBI CHEBI:40443
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenylacetic acid
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Menge 25 g
Beilstein 1911801
Merck Index 14,6622
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Nitrophenylaceticacid