Learn More
4-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalzhexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate is a chromogenic substrate used in the determination of acid and alkaline phosphatases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Substrat zur Bestimmung der alkalischen und sauren Phosphatase. 4-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalz-Hexahydrat ist ein chromogenes Substrat, das zur Bestimmung von sauren und alkalischen Phosphatasen verwendet wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Unmischbar mit Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Substrat zur Bestimmung der alkalischen und sauren Phosphatase. 4-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalz-Hexahydrat ist ein chromogenes Substrat, das zur Bestimmung von sauren und alkalischen Phosphatasen verwendet wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Unmischbar mit Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 5324661 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. Immiscible with ethanol and acetone. |
Formelmasse | 371.15 (263.06 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |