missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrophenyl-beta-D-Glucuronid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.65 € - 207.03 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10344-94-2 |
---|---|
Summenformel | C12H12NO9 |
Molekulargewicht (g/mol) | 314.23 |
MDL-Nummer | MFCD00036210 |
InChI-Schlüssel | QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M |
Synonym | 4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronid, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid |
PubChem CID | 82565 |
IUPAC-Name | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-carboxylat |
SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10623352
|
Thermo Scientific Acros
336790500 |
50 mg | Glasflasche |
29.65 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10168093
|
Thermo Scientific Acros
336792500 |
250 mg | Glasflasche |
73.47 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10086393
|
Thermo Scientific Acros
336790010 |
1 g | Glasflasche |
207.03 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10344-94-2 | |
314.23 | |
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M | |
82565 | |
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O |
C12H12NO9 | |
MFCD00036210 | |
4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronid, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid | |
(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-carboxylat |
Spezifikation
4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide | |
99.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
0.05% max. (p-Nitrophenol) (HPLC) | |
MFCD00036210 | |
4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronid, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid | |
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M | |
(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-carboxylat | |
82565 | |
99+% |
10344-94-2 | |
100.0 | |
Echt | |
C12H12NO9 | |
−107° to −113° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) | |
(1% in water) Clear colorless to light yellow | |
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O | |
314.23 | |
315.24 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
EMPFINDLICH GEGEN FEUCHTIGKEIT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-753-0
Produktidentifikator
- 4-Nitrophenyl-ß-D-glucuronide
RUO – Research Use Only