Learn More
4-Nitrophenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10386720
4-Nitrophenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386720
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10386720
Marke: Thermo Scientific Acros 128751000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 830-03-5
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00007326
InChI-Schlüssel QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
PubChem CID 13243
ChEBI CHEBI:82635
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl acetate
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76.0°C to 79.0°C
Farbe Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CO2C6H4NO2
Menge 100 g
Beilstein 06, 233
Fieser 02,297
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name 4-Nitrophenylacetat
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number128751000,128750050,128750250
ChargennummerA0465114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number128751000,128750050,128750250
ChargennummerA0434600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number128751000,128750050,128750250
ChargennummerA0429670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number128751000,128750050,128750250
ChargennummerA0456663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number128751000,128750050,128750250
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenyl acetate
Name des Produkts
4-Nitrophenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >