Learn More
4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021863
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11466967 250 g 250 Gramm
11456967 1000 g 1000 Gramm
11476967 5000 g 5000 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11466967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14376.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
4-Nitrophenol is used as a precursor to prepare phenetidine, acetophenetidne and pH indicator. Its carboxylate ester derivatives are involved as an active component for the construction of amide moieties in peptide synthesis. It is used as an intermediate in the synthesis of paracetamol and N-acetyl-p-aminophenol dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenol wird als Vorstufe bei der Herstellung von Phenetidin, Phenacetin und pH-Indikatoren verwendet. Seine Carboxylatesterderivate sind als aktive Komponenten am Aufbau von funktionellen Amidgruppen an der Peptidsynthese beteiligt. Es wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Paracetamol und N-Acetyl-p-aminophenol-Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Alkohol, Chloroform, Ether. Frei löslich in Aceton. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-02-7
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00007331
InChI-Schlüssel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-Name 4-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenol
Schmelzpunkt 110°C to 115°C
Dichte 1.48
Siedepunkt 279°C (decomposition)
Flammpunkt 169°C (336°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN1663
Beilstein 1281877
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6621
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in alcohol,chloroform,ether; Freely soluble in acetone; Slightly soluble in water.
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Nitrophenol