Learn More
4-Nitrobenzylaminhydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430367
4-Nitrobenzylaminhydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430367
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11430367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21748.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18600-42-5
Summenformel C7H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.611
MDL-Nummer MFCD00012863
InChI-Schlüssel SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, p-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrobenzylamine hcl, pubchem12455, acmc-209enh, 4-nitrobenzylamine hcl salt, ksc493k2b, p-nitrobenzylaminehydrochloride, 4-nitrobenzylaminehydrochloride
PubChem CID 11252467
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)[N+](=O)[O-].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 255°C to 257°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3629994
Formelmasse 188.62
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB21748.03,B21748.14,B21748.06
ChargennummerG7638A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21748.03,B21748.14,B21748.06
Chargennummer10225569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21748.03,B21748.14,B21748.06
Name des Produkts
4-Nitrobenzylaminhydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >