Learn More
4-Nitrobenzylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606372
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-14-1
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007374
InChI-Schlüssel KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-4-nitrotoluene, 4-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-p-nitrotoluene, p-chloromethyl nitrobenzene, 4-chloromethyl nitrobenzene, unii-3bld9lvt3x
PubChem CID 7482
ChEBI CHEBI:87406
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzyl chloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 71.0°C to 74.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 112.0°C (0.6 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4CH2Cl
Menge 10 g
Beilstein 05,329
Fieser 01,736
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aceton and benzene
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder Pulver