Learn More
4-Nitrobenzolsulfonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10741062
4-Nitrobenzolsulfonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741062
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10741062
Marke: Thermo Scientific Acros 415820250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzenesulfonic acid hydrate
Namenshinweis pract., 85%
CAS 138-42-1
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105.0°C to 112.0°C
Farbe beige bis orange-gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H5NO5S
Strukturformel SO3HC6H4NO2
MDL-Nummer MFCD09037353
Menge 25 g
Synonym 4-nitrobenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-nitro, p-nitrobenzenesulfonic acid, 4-nitrobenzenesulfonate, p-nitrophenylsulfonic acid, 4-nitrobenzenesulphonic acid, 4-nitro-benzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, p-nitro, ccris 3132, acmc-1bvgi
InChI-Schlüssel SPXOTSHWBDUUMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 4-nitrobenzene-1-sulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol) 203.17
PubChem CID 8740
Formelmasse 203.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzenesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Nitrobenzolsulfonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >