Learn More
4-Nitrobenzendiazonium-Tetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate is widely used as a standard reagent in organic synthesis. It is used as a dye for enterochromaffin cells. It is used for the spectrophotometric determination of common aromatic diisocyanates [toluene-2,4-diyl diisocyanate and 4,4'-methylenebis(phenyl isocyanate)] and gallic acid. It is also used for tissue staining and determination of trace phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Nitrobenzendiazoniumtetrafluoroborat wird als Standardreagenz in der organischen Synthese weit verbreitet eingesetzt. Es wird als Farbstoff für Enterochromaffinzellen verwendet. Es wird für die spektrophotometrische Bestimmung von allgemeinen aromatischen Diisocyanaten [Toluol-2,4-diyldiisocyanat und 4,4′-Methylenbis(phenylisocyanat)] und Gallensäure verwendet. Es wird auch für die Gewebefärbung und die Bestimmung von Phenolspuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate |
| Schmelzpunkt | 144°C to 148°C |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2923 |
| Beilstein | 3599869 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetonitrile and dimethyl sulfoxide. |
| Formelmasse | 236.92 |
| Reinheit (%) | 97% |