Learn More
4-Nitrobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255630
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-16-8
Summenformel C7H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
MDL-Nummer MFCD00007346
InChI-Schlüssel BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
PubChem CID 541
ChEBI CHEBI:66926
IUPAC-Name 4-Nitrobenzaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 105.0°C to 106.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel O2NC6H4CHO
Menge 25 g
Beilstein 07,256
Merck Index 14,6587
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and benzene,slightly soluble in ether
Formelmasse 151.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.