Learn More
4-Nitroanisol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041540
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
100-17-4
C7H7NO3
153.14
MFCD00007327
BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
7485
CHEBI:1911
1-Methoxy-4-Nitrobenzol
COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
100-17-4
C7H7NO3
153.14
MFCD00007327
BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
7485
CHEBI:1911
1-Methoxy-4-Nitrobenzol
COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitroanisole
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 51.0°C to 53.0°C
Farbe Braun bis Grün
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 260.0°C
Flammpunkt 130°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4OCH3
Menge 250 g
Beilstein 06, 230
Merck Index 15, 6671
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.468g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.